Anti-Rat Serum Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
112-4101
ROCK112-4101EA 504 EUR InStock
ROCK112-4101
Anti-Rat Serum Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Primary Rabbit Anti-RAT SERUM Reacts with Rat
Recommended Dilutions:
Restore with deionized water (or equivalent); 2.0 ml
Type: Primary
Antigen: Rat Serum
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité