Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PFKM Goat Polyclonal Antibody

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-1156S
ROCK200-1156SEA 226 EUR InStock
ROCK200-1156S
Anti-PFKM Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended Dilutions: ELISA: 1:10000 - 1:40000; Immunofluorescence: 1:200 - 1:2000; Western Blot: 1:500 - 1:2000; Other Dilution: User Optimized

Type: Primary
Antigen: PFKM
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Full length
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Rabbit

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité