Anti-LDHA Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-1173-0100
ROCK200-1173-0100EA 821 EUR InStock
ROCK200-1173-0100
Anti-LDHA Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended Dilutions: ELISA: 1:2000 - 1:10000; Western Blot: 1:1000 - 1:5000; Immunoprecipitation: 1:100; Other Dilution: User Optimized
Type: Primary
Antigen: LDHA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Full length
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Rabbit
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité