Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Rhodamine Mouse Polyclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 11H10]

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-301-246
ROCK200-301-246EA 535 EUR InStock
ROCK200-301-246
Anti-Rhodamine Mouse Polyclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 11H10]
Anticorps
This Protein A purified monoclonal antibody against rhodamine reacts with most derivative molecules and has been tested for use in ELISA. Optimal concentration in other immunoassys should be determined by the researcher.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:30,000; Western Blot: 1:1000 - 1:10000; Immunochemistry: 1:1000 - 1:10000;

Type: Tag
Antigen: Rhodamine
Clonality: Polyclonal
Clone: 11H10
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: pan

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité