Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HSPA1B Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: C92F3A-5]

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-301-A27
ROCK200-301-A27EA 818 EUR InStock
ROCK200-301-A27
Anti-HSPA1B Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: C92F3A-5]
Anticorps
This Protein G purified antibody has been tested for use in ELISA, immunofluorescence microscopy, western blotting, FACS, immunoelectron microscopy, immunochemistry and immunoprecipitation.

Recommended Dilutions: Immunofluorescence: 1:200-1:1000; Western Blot: 1:500-1:2000; Immunochemistry: 10 µg/ml;

Type: Primary
Antigen: HSPA1B
Clonality: Monoclonal
Clone: C92F3A-5
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Bovine, Mouse, Rat, C.Elegans, Dog, Chicken, Drosophila, Carp, Guinea Pig, Hamster, Monkey, Pig, Rabbit, Sheep

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité