Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GAPDHS Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 33F2.C8.G6.E3]

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-301-A33
ROCK200-301-A33EA 791 EUR InStock
ROCK200-301-A33
Anti-GAPDHS Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 33F2.C8.G6.E3]
Anticorps
This affinity purified antibody has been tested for use in ELISA, immunochemistry and western blotting.  Specific conditions for reactivity should be optimized by the end user.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:10000 - 1:40000; Immunofluorescence: 1:100 - 1:1000; Western Blot: 1:1000 - 1:5000; Immunochemistry: 1:100 - 1:1000;

Type: Primary
Antigen: GAPDHS
Clonality: Monoclonal
Clone: 33F2.C8.G6.E3
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM
Reactivity: Rabbit, Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité