Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-STAT5A Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 5F6.F1]

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-301-A45S
ROCK200-301-A45SEA 226 EUR InStock
ROCK200-301-A45S
Anti-STAT5A Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 5F6.F1]
Anticorps
This monoclonal antibody is suitable for ELISA, immunochemistry and western blotting.  Specific conditions for reactivity should be optimized by the end user. Expect a band approximately 91 kDa in size.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:20000; Immunofluorescence: 1:50 - 1:1000; Western Blot: 1:500 - 1:2000; Immunochemistry: 20-40 µg/ml;

Type: Primary
Antigen: STAT5A
Clonality: Monoclonal
Clone: 5F6.F1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité