Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LGR4 Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 6G8.B3.G5.C3]

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-301-B45S
ROCK200-301-B45SEA 226 EUR InStock
ROCK200-301-B45S
Anti-LGR4 Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 6G8.B3.G5.C3]
Anticorps
This monoclonal antibody is suitable for ELISA, immunochemistry and western blotting. Expect a band approximately 102 kDa in size corresponding to LGR4 Protein by western blotting in the appropriate cell lysate or extract.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:20000 - 1:100000; Western Blot: 1:500 - 1:3000; Immunochemistry: 5 µg/ml;

Type: Primary
Antigen: LGR4
Clonality: Monoclonal
Clone: 6G8.B3.G5.C3
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Center
Host: Mouse
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Human, Chimpanzee, Macaque

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité