Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-VAMP1 / VAMP2 Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: SP10]

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-301-E34
ROCK200-301-E34EA 980 EUR InStock
ROCK200-301-E34
Anti-VAMP1 / VAMP2 Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: SP10]
Anticorps
Anti-Synaptobrevin antibody is suitable for use in Western Blotting and IHC. Specific conditions for reactivity should be optimized by the end user. Expect a band of approximately 16 kDa in size corresponding to the VAMP Proteins in Western blot of Rat brain cell lysate.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:1000; Immunochemistry: 1:100

Type: Primary
Antigen: VAMP1 / VAMP2
Clonality: Monoclonal
Clone: SP10
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM
Reactivity: Human, Bovine, Mouse, Pig, Rat, Rabbit, Hamster

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité