Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CACNB2 Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: S8B-1]

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-301-F06
ROCK200-301-F06EA 841 EUR InStock
ROCK200-301-F06
Anti-CACNB2 Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: S8B-1]
Anticorps
Anti-CAV BETA2 Antibody is suitable for use in WB, Immunochemistryand IP. Expect a band approximately ~78kDa on specific lysates. Specific conditions for reactivity should be optimised by the end user.

Type: Primary
Antigen: CACNB2
Clonality: Monoclonal
Clone: S8B-1
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Center
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité