Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FKBP5 Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: Hi51B]

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-301-F28
ROCK200-301-F28EA 841 EUR InStock
ROCK200-301-F28
Anti-FKBP5 Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: Hi51B]
Anticorps
Anti-FKBP51 Antibody is suitable for WB. Expect a band approximately ~51kDa Protein representing FKBP51 in cell lysates. Specific conditions for reactivity should be optimized by the end user.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:2000

Type: Primary
Antigen: FKBP5
Clonality: Monoclonal
Clone: Hi51B
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Dog, Hamster, Human, Mouse, Rat, Rabbit

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité