Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HSPA5 Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 1H11-1H7]

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-301-F36
ROCK200-301-F36EA 841 EUR InStock
ROCK200-301-F36
Anti-HSPA5 Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 1H11-1H7]
Anticorps
Anti-GRP78 Antibody is suitable for use in WB and ELISA. Expect a band approximately ~78kDa corresponding to specific lysates. Specific conditions for reactivity should be optimized by the end user.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:200

Type: Primary
Antigen: HSPA5
Clonality: Monoclonal
Clone: 1H11-1H7
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Bovine, Cryphonectria Parasitica, Hamster, Monkey, Rabbit, Xenopus

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité