Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HIF1A Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: ESEE122]

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-301-F45
ROCK200-301-F45EA 841 EUR InStock
ROCK200-301-F45
Anti-HIF1A Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: ESEE122]
Anticorps
Anti-HIF1a Antibody is recommended for use in IF microscopy, IHC , WB (weak), and ELISA. Specific conditions for reactivity should be optimized by the end user.

Recommended Dilutions: Immunofluorescence: 8-21µg/ml; Immunochemistry: 1:1000-1:8000

Type: Primary
Antigen: HIF1A
Clonality: Monoclonal
Clone: ESEE122
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Center
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Bovine

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité