Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SHANK1 Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: S22-21]

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-301-G43
ROCK200-301-G43EA 841 EUR InStock
ROCK200-301-G43
Anti-SHANK1 Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: S22-21]
Anticorps
Anti-SHANK1 Antibody is suitable for use in WB and IHC. Expect a band approximately ~190-220kDa (alternative splice variants) on specific lysates. Specific conditions for reactivity should be optimized by the end user.

Recommended Dilutions: Immunofluorescence: 1.0-10µg/ml; Western Blot: 1-10µg/ml; Immunochemistry: 0.1-1.0µg/ml

Type: Primary
Antigen: SHANK1
Clonality: Monoclonal
Clone: S22-21
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Center
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Mouse, Human, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité