Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CASP3 Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 31A1067]

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-301-H63
ROCK200-301-H63EA 1140 EUR InStock
ROCK200-301-H63
Anti-CASP3 Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 31A1067]
Anticorps
Anti-Caspase 3 Antibody is suitable for use in IHC (frozen), IHC (paraffin), and WB. Expect a band approximately 31.5 kDa on specific lysates.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1-5 µg/ml; Immunochemistry: 5 µg/ml

Type: Primary
Antigen: CASP3
Clonality: Monoclonal
Clone: 31A1067
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Full length
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité