Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TBK1 Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 59A426]

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-301-I22
ROCK200-301-I22EA 913 EUR InStock
ROCK200-301-I22
Anti-TBK1 Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 59A426]
Anticorps
Anti-TBK1 Antibody is suitbale for use in WB. Expect a band approximately 80kDa on specific lysates. Specific conditions for reactivity should be optimized by the end user.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1-2 µg/ml

Type: Primary
Antigen: TBK1
Clonality: Monoclonal
Clone: 59A426
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Center
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité