Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PDCD4 Goat Polyclonal Antibody (Biotin) [clone: 9G6]

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-306-964
ROCK200-306-964EA 617 EUR InStock
ROCK200-306-964
Anti-PDCD4 Goat Polyclonal Antibody (Biotin) [clone: 9G6]
Anticorps
Type: Secondary
Antigen: PDCD4
Clonality: Polyclonal
Clone: 9G6
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Xenopus

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité