Anti-AKT Antibody (ATTO 594) [clone: 17F6.B11]
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-355-268
ROCK200-355-268EA 808 EUR InStock
ROCK200-355-268
Anti-AKT Antibody (ATTO 594) [clone: 17F6.B11]
Anticorps
Type: Secondary
Antigen: AKT
Clonality:
Clone: 17F6.B11
Conjugation: ATTO 594
Epitope:
Host:
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Monkey
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité