Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TAP1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-401-102
ROCK200-401-102EA 821 EUR InStock
ROCK200-401-102
Anti-TAP1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This product was assayed by ELISA against TAP-I peptide in an antibody sandwich assay using Peroxidase conjugated Affinity Purified anti-Rabbit IgG (H&L) (Goat).  A dilution of 1:10,000 is suggested from this experiment.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:5000 - 1:25000; Western Blot: 1:500 - 1:3000;

Type: Primary
Antigen: TAP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: C-Terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité