Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ADGRE5 Rabbit Polyclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 7C10D8]

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-401-908
ROCK200-401-908EA 906 EUR InStock
ROCK200-401-908
Anti-ADGRE5 Rabbit Polyclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 7C10D8]
Anticorps
This Protein A purified antibody has been tested for use in immunofluorescence microscopy and western blot.  Specific conditions for reactivity should be optimized by the end user. Expect a band approximately 81 kDa in size.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:10000 - 1:50000; Immunofluorescence: 1:1000 - 1:5000; Western Blot: 1:1000 - 1:5000;
Restore with deionized water (or equivalent); 100 µl

Type: Primary
Antigen: ADGRE5
Clonality: Polyclonal
Clone: 7C10D8
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Chimpanzee, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité