Anti-ADH Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-4143S
ROCK200-4143SEA 226 EUR InStock
ROCK200-4143S
Anti-ADH Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended Dilutions: ELISA: 1:5000 - 1:20000; Western Blot: 1:500 - 1:2000; Immunoprecipitation: 1:100
Type: Primary
Antigen: ADH
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Yeast
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité