Anti-LAMP2 Rat Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: GL2A7]
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-501-G10
ROCK200-501-G10EA 841 EUR InStock
ROCK200-501-G10
Anti-LAMP2 Rat Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: GL2A7]
Anticorps
Anti-LAMP2 Antibody is recommended for use in IF microscopy and IP. The antibody will label the presumptive lysosomes and late endosomes in cells that have been permeabilized with saponin.
Type: Primary
Antigen: LAMP2
Clonality: Monoclonal
Clone: GL2A7
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG1
Reactivity: Rabbit, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité