Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD8A Rat Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein isothiocyanate)) [clone: 2.43]

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-502-N78
ROCK200-502-N78EA 617 EUR InStock
ROCK200-502-N78
Anti-CD8A Rat Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein isothiocyanate)) [clone: 2.43]
Anticorps
Anti-CD8a is useful for immunochemistry and Flow Cytometry using mouse spleen cells, or an appropriate cell type (where indicated). Researchers should determine optimal titers for applications that are not stated.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 10 µl/10^6 cells (0.1 µg);
Do not freeze!

Type: Primary
Antigen: CD8A
Clonality: Monoclonal
Clone: 2.43000000000000002
Conjugation: FITC (Fluorescein isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité