Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-EBI3 Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: V1.4C4.22]

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
210-301-B66S
ROCK210-301-B66SEA 226 EUR InStock
ROCK210-301-B66S
Anti-EBI3 Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: V1.4C4.22]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: EBI3
Clonality: Monoclonal
Clone: V1.4C4.22
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Full length
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité