Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IL17A Rat Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 20B4.G10.F5]

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
210-501-B32S
ROCK210-501-B32SEA 226 EUR InStock
ROCK210-501-B32S
Anti-IL17A Rat Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 20B4.G10.F5]
Anticorps
IL-17A monoclonal antibody has been tested for use in western blotting, flow cytometry and ELISA. Specific conditions for reactivity should be optimized by the end user. Expect a band approximately 23 kDa in size.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:10000; Flow Cytometry: 1:500; Western Blot: 1:1000;

Type: Primary
Antigen: IL17A
Clonality: Monoclonal
Clone: 20B4.G10.F5
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Full length
Host: Rat
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité