Anti-CCL20 Rat Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 4N5F7]
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
210-501-B51S
ROCK210-501-B51SEA 226 EUR InStock
ROCK210-501-B51S
Anti-CCL20 Rat Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 4N5F7]
Anticorps
MIP-3a antibody has been tested for use in ELISA, IP, and Neutralization. Specific conditions for reactivity should be optimized by the end user.
Recommended Dilutions: Western Blot: 0.5µg/ml;
Type: Primary
Antigen: CCL20
Clonality: Monoclonal
Clone: 4N5F7
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Full length
Host: Rat
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité