Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FITC Goat Polyclonal Antibody (AP (Alkaline Phosphatase))

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
600-105-096
ROCK600-105-096EA 1260 EUR InStock
ROCK600-105-096
Anti-FITC Goat Polyclonal Antibody (AP (Alkaline Phosphatase))
Anticorps
Anti-Fluorescein Antibody Alkaline Phosphatase Conjugated is suitable for immunoblotting (western or dot blot), ELISA, in situ hybridization and immunochemistry as well as other phosphatase-antibody based enzymatic assays requiring lot-to-lot consistency.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:2000 - 1:10000; Western Blot: 1:500 - 1:2500; Immunochemistry: 1:200 - 1:1000;
Do not freeze!

Type: Tag
Antigen: FITC
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: AP (Alkaline Phosphatase)
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: pan

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité