Anti-COL4A1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
600-401-106S
ROCK600-401-106SEA 226 EUR InStock
ROCK600-401-106S
Anti-COL4A1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Anti-Collagen antibodies have been used for indirect trapping ELISA for quantitation of antigen in serum using a standard curve, for immunoprecipitation and for native (non-denaturing, non-dissociating) PAGE and western blotting.
Recommended Dilutions: ELISA: 1:5000 - 1:50000; Western Blot: 1:1000 - 1:10000; Immunochemistry: 1:50 - 1:200; Immunoprecipitation: 1:100;
Type: Primary
Antigen: COL4A1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Bovine, Mammalian
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité