Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-6xHis Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
600-401-382S
ROCK600-401-382SEA 226 EUR InStock
ROCK600-401-382S
Anti-6xHis Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Anti-6X His is optimally suited for monitoring expression of His-tagged fusion Proteins. As such, anti-6X His/6X His can be used to identify fusion Proteins that contain the 6X His epitope.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:10000 - 1:40000; Western Blot: 1:1000 - 1:3000; Immunochemistry: 1:500 - 1:2000;

Type: Tag
Antigen: 6xHis
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité