Anti-HA Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
600-401-384
ROCK600-401-384EA 566 EUR InStock
ROCK600-401-384
Anti-HA Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Primary Rabbit Anti-HA EPITOPE TAG Reacts with Pan
Type: Tag
Antigen: HA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: 114 - 122 aa
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: pan
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité