Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GGA1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
600-401-853
ROCK600-401-853EA 821 EUR InStock
ROCK600-401-853
Anti-GGA1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This affinity purified antibody has been tested for use in ELISA and western blot.  Specific conditions for reactivity should be optimized by the end user. Expect bands at 70 kDa in size corresponding to GGA1 by western blotting in the appropriate cell lysate.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:10000 - 1:50000; Western Blot: 1:500 - 1:3000; Immunoprecipitation: 1:100;

Type: Primary
Antigen: GGA1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité