Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MAPK3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
600-401-943
ROCK600-401-943EA 821 EUR InStock
ROCK600-401-943
Anti-MAPK3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This affinity purified antibody has been tested for use in ELISA, immunoprecipitation and by western blot.  Specific conditions for reactivity should be optimized by the end user. Expect a predominant band approximately 44 kDa in size corresponding to p44.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:2000 to 1:10000; Western Blot: 1:1000-1:,2000; Immunoprecipitation: 5.0 µg/mg sample;

Type: Primary
Antigen: MAPK3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité