Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IRAK3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
600-401-954
ROCK600-401-954EA 944 EUR InStock
ROCK600-401-954
Anti-IRAK3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Anti-IRAK-M Antibody is suitable for use in ELISA, immunochemistry and western blot.  Expect a band approximately 68 kDa in size corresponding to IRAK-M Protein by western blotting in the appropriate cell lysate or extract.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:5000 - 1:20000; Western Blot: 1:500 - 1:2000; Immunochemistry: 1:300 - 1:1000;

Type: Primary
Antigen: IRAK3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: C-Terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat, Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité