Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GDF15 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
600-401-B09
ROCK600-401-B09EA 821 EUR InStock
ROCK600-401-B09
Anti-GDF15 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This affinity purified antibody is suitable for use in ELISA and western blotting assays.  This reagent is particularly useful to differentiate polymorphic forms of NAG-1 Protein present in human serum samples.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:10000; Western Blot: 2000-10000;

Type: Primary
Antigen: GDF15
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité