Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-AQP2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
600-401-E90
ROCK600-401-E90EA 763 EUR InStock
ROCK600-401-E90
Anti-AQP2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Anti-Aquaporin 2 Antibody is suitable for use in WB and IF microscopy. Expect a band approximately ~28.5kDa on specific lysates. May detect larger glycosylated bands ~35-50kDa. Specific conditions for reactivity should be optimized by the end user.

Recommended Dilutions: Immunofluorescence: 1:400; Western Blot: 1:1000-4000

Type: Primary
Antigen: AQP2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: C-Terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat, Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité