Anti-HIST4H4 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
600-401-I96
ROCK600-401-I96EA 856 EUR InStock
ROCK600-401-I96
Anti-HIST4H4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended Dilutions: ChIP: 2-5µg/million cells; Immunofluorescence: 1:50; Western Blot: 1:1000; Immunochemistry: 1:50; Other Dilution: Dot Blot 0.1µg/ml
Type: Primary
Antigen: HIST4H4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Mouse, Rat, Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité