Anti-VSV-G Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 488)
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
600-441-386
ROCK600-441-386EA 774 EUR InStock
ROCK600-441-386
Anti-VSV-G Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 488)
Anticorps
Type: Tag
Antigen: VSV-G
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: DyLight® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: pan
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité