Anti-FLAG™ conjugated Proteins Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 800)
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
600-445-383
ROCK600-445-383EA 742 EUR InStock
ROCK600-445-383
Anti-FLAG™ conjugated Proteins Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 800)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: FLAG™ conjugated Proteins
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: DyLight® 800
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: pan
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité