Anti-IgG F(c) Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
602-1103
ROCK602-1103EA 287 EUR InStock
ROCK602-1103
Anti-IgG F(c) Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Secondary Goat Anti-IgG F(c) Reacts with Cat (Feline)
Recommended Dilutions: ELISA: 1:20000 - 1:100000; Western Blot: 1:2000 - 1:10000; Immunochemistry: 1:1000 - 1:5000;
Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: F(c)
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Cat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité