Anti-IgG F(ab')2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
605-4104
ROCK605-4104EA 272 EUR InStock
ROCK605-4104
Anti-IgG F(ab')2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Secondary Rabbit Anti-IgG F(ab')2 Reacts with Goat
Recommended Dilutions: ELISA: 1:275000; Western Blot: 1:5000 - 1:25000; Immunochemistry: 1:1000 - 1:5000;
Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: F(ab')2
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Goat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité