Anti-PARK2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
609-401-E07
ROCK609-401-E07EA 976 EUR InStock
ROCK609-401-E07
Anti-PARK2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Anti-Parkin pS378 Antibody is suitable for use in Western Blotting. Specific conditions for reactivity should be optimized by the end user. Expect a band of approximatley 52 kDa in size corresponding to parkin Protein phosphorylated at Ser378 .
Recommended Dilutions: Western Blot: 1:1000;
Type: Primary
Antigen: PARK2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité