Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IgG3 Goat Polyclonal Antibody (Biotin)

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
610-106-043
ROCK610-106-043EA 400 EUR InStock
ROCK610-106-043
Anti-IgG3 Goat Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Anti-Mouse IgG3 secondary antibody is suitable for ELISA, immunochemistry, western blotting as well as other anti IgG3 antibody based assays.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:20000 - 1:100000; Western Blot: 1:2000 - 1:10000; Immunochemistry: 1:1000 - 1:5000;
Restore with deionized water (or equivalent); 1.0 ml

Type: Secondary
Antigen: IgG3 γ
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité