Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IgG2a Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
610-4141
ROCK610-4141EA 341 EUR InStock
ROCK610-4141
Anti-IgG2a Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Anti-MOUSE IgG2a (Gamma 2a chain) (RABBIT) Antibody is suitable for immunoblotting (western or dot blot), ELISA, and immunochemistry requiring extremely low background levels, lot-to-lot consistency, high titer and specificity.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:40000 - 1:200,000; Western Blot: 1:4000 - 1:20000; Immunochemistry: 1:2000 - 1:10000;

Type: Secondary
Antigen: IgG2a
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité