Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IgM µ Goat Polyclonal Antibody

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
612-1107
ROCK612-1107EA 308 EUR InStock
ROCK612-1107
Anti-IgM µ Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Anti-Rat IgM (mu chain) (GOAT) Antibody has been assayed against Rat IgM in a standard capture ELISA using Peroxidase Conjugated Streptavidin. A working dilution of 1:15,000 to 1:70,000 of the concentration is suggested for this product.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:80,000; Western Blot: 1:1000 to 1:10000; Immunochemistry: 1:1000 - 1:5000;

Type: Secondary
Antigen: IgM µ
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: µ-chain
Host: Goat
Isotype: IgM
Reactivity: Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité