Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SLC6A13 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
612-401-D57
ROCK612-401-D57EA 976 EUR InStock
ROCK612-401-D57
Anti-SLC6A13 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Anti-GAT2 (Rabbit) Antibody is suitable for use in IHC. This antibody is not recommended for use in Western Blotting. Specific conditions for reactivity should be optimized by the end user. GAT2 antibody is specific for the approximately 82 kDa in size.

Recommended Dilutions: Immunochemistry: 1:100-200

Type: Primary
Antigen: SLC6A13
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: C-Terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité