Anti-IgG (H+L) Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 680)
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
613-444-002-05
ROCK613-444-002-05EA 690 EUR InStock
ROCK613-444-002-05
Anti-IgG (H+L) Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 680)
Anticorps
Type: Secondary
Antigen: IgG H&L
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: DyLight® 680
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Sheep
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité