Anti-IgA/IgG/IgM Goat Polyclonal Antibody (Peroxidase)
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
618-103-130
ROCK618-103-130EA 490 EUR InStock
ROCK618-103-130
Anti-IgA/IgG/IgM Goat Polyclonal Antibody (Peroxidase)
Anticorps
Anti-Ferret IgG IgA and IgM whole molecule antibody is suitable for use in immunoelectrophoresis, western-blot, competitive western-blot, ELISA and competitive ELISA assays.
Recommended Dilutions: ELISA: 1:10000 - 1:50000; Western Blot: 1:1000 - 1:5000; Immunochemistry: 1:500 - 1:2500;
Restore with deionized water (or equivalent); 1.0 ml
Type: Secondary
Antigen: IgA/IgG/IgM
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope: Heavy and Light chain
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Ferret
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité