Anti-IgG (H+L) Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
708-404-002
ROCK708-404-002EA 504 EUR InStock
ROCK708-404-002
Anti-IgG (H+L) Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Suitable for immunomicroscopy and flow cytometry or FACS analysis as well as other antibody based fluorescent assays requiring lot-to-lot consistency.
Recommended Dilutions: FLISA: 1:10000 - 1:50000; Immunofluorescence: 1:1000 - 1:5000; Flow Cytometry: 1:500 - 1:2500
Restore with deionized water (or equivalent); 250 µl
Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope: Heavy and Light chain
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Horse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité