Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IgG (H+L) Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
710-4220
ROCK710-4220EA 601 EUR InStock
ROCK710-4220
Anti-IgG (H+L) Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Suitable for immunomicroscopy and flow cytometry or FACS analysis as well as other antibody based fluorescent assays requiring extremely low background levels, absence of F(c) mediated binding, lot-to-lot consistency, high titer and specificity.

Recommended Dilutions: FLISA: 1:10000 - 1:50000; Immunofluorescence: 1:1000 - 1:5000; Flow Cytometry: 1:500 - 1:2500
Restore with deionized water (or equivalent); 1.0 ml

Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein isothiocyanate)
Epitope: Heavy and Light chain
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité