Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IgG (H+L) Rabbit Polyclonal Antibody (Peroxidase)

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
710-4320
ROCK710-4320EA 436 EUR InStock
ROCK710-4320
Anti-IgG (H+L) Rabbit Polyclonal Antibody (Peroxidase)
Anticorps
F(ab')2 Anti-Mouse IgG (H&L) has been assayed against 1.0 µg of Mouse IgG in a standard capture ELISA using ABTS (2,2’-azino-bis-(3-ethylbenthiazoline-6-sulfonic acid)) as a substrate for 30 minutes at room temperature.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:10000 - 1:50000; Western Blot: 1:1000 - 1:10000; Immunochemistry: 1:500 - 1:2500;
Restore with deionized water (or equivalent); 500 µl
Do not add Sodium Azide!

Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope: Heavy and Light chain
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité